Sitronsyre monohydrat ≥99%, crystallised, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
Warning
20273.292EA 850 NOK
20273.292 20273.361 20273.460
Sitronsyre monohydrat ≥99%, crystallised, GPR RECTAPUR®
Sitronsyre monohydrat
Formel: C₆H₈O₇.H₂O
Smeltepunkt: 135…152 °C
Tetthet: 1,552 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 173,9 °C (closed cup)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00149972
CAS-nummer: 5949-29-1
EINECS: 201-069-1
Merck Indeks: 13,02350
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3160681f96abd248f56672a96b72cc5f6e9d89a2&vid=c4db52c32c630d2c9876e60fc3e9e70a117ea0d8&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 0.05 %
Cl (Chloride) Max. 20 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 100 ppm
Fe (Iron) Max. 20 ppm