Sitronsyre monohydrat ≥98%, crystallised, TECHNICAL
Leverandør: VWR Chemicals
Warning
20278.298EA 540 NOK
20278.298 20278.367 20278.460
Sitronsyre monohydrat ≥98%, crystallised, TECHNICAL
Sitronsyre monohydrat
Formel: C₆H₈O₇.H₂O
Smeltepunkt: 135…152 °C
Tetthet: 1,552 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 173,9 °C (closed cup)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00149972
CAS-nummer: 5949-29-1
EINECS: 201-069-1
Merck Indeks: 13,02350
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3160681f96abd248f56672a96b72cc5f6e9d89a2&vid=c4db52c32c630d2c9876e60fc3e9e70a117ea0d8&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay Min. 98 %