di-Natriumtetraborat dekahydrat ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. analytisk reagens, Supelco®
Leverandør: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.06308.0500 1.06308.1000 1.06308.9050
1.06308.0500EA 744 NOK
1.06308.0500 1.06308.1000 1.06308.9050
di-Natriumtetraborat dekahydrat ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. analytisk reagens, Supelco®
di-Natriumtetraborat dekahydrat
Formel: Na₂B₄O₇·10H₂O
Kokepunkt: 320 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 75 °C
Tetthet: 1,73 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00149193
CAS-nummer: 1303-96-4
EINECS: 215-540-4
REACH: 01-2119490790-32
Merck Indeks: 13,08662
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility 51.4 g/l (20 °C)
Melting Point 75 °C Elimination of water of crystallisation
Molar Mass 381.32 g/mol
Bulk Density 750 kg/m3
Vapor Pressure 0.213 hPa (20 °C)
Density 1.72 g/cm3 (20 °C)
pH 9.2 (47 g/l, H2O, 20 °C)