Natrium perklorat monohydrat 98.0-102.0%, AnalaR NORMAPUR® analytisk reagens
Leverandør: VWR Chemicals
Danger
Synonymer: Perchloric acid sodium salt
27988.232EA 700 NOK
27988.232 27988.460 27988.180
Natrium perklorat monohydrat 98.0-102.0%, AnalaR NORMAPUR® analytisk reagens
Natrium perklorat monohydrat
Formel: NaClO₄·H₂O
MW: 140,46 g/mol
Smeltepunkt: 130 °C
Tetthet: 2,02 g/cm³ (25 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00149164
CAS-nummer: 7791-07-3
EINECS: 231-511-9
FN: 1502
ADR: 5.1,II
Merck Indeks: 12,08798
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay 98,0% – 102,0%
pH (20 °C; 5%) 4.5 - 7.0
Heavy Metals (as Pb) Max. 5 ppm
Total N (Nitrogen) Max. 5 ppm
Cl (Chloride) Max. 30 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 20 ppm
Ca (Calcium) Max. 20 ppm
Fe (Iron) Max. 3 ppm
K (Potassium) Max. 50 ppm