Sodium dichromate dihydrate ≥99%, Purum, Fluka™
Leverandør: Honeywell Chemicals
Danger
12266-1KG 12266-5KG
12266-1KGEA 2300 NOK
12266-1KG 12266-5KG
Sodium dichromate dihydrate ≥99%, Purum, Fluka™
Sodium dichromate dihydrate
  • ≥95% for general laboratory use.
Formel: Na₂Cr₂O₇·2H₂O
MW: 298,00 g/mol (261,97 anhy)
Kokepunkt: Decomposes on heating
Smeltepunkt: 357 °C (anhydr.)
Tetthet: 2,52 g/cm³ (13 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00149166
CAS-nummer: 7789-12-0
EINECS: 234-190-3
FN: 3086
ADR: 6.1,I
Merck Indeks: 12,08754
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay Min. 99 %
Chloride (Cl) Max. 0.05 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.5 %