Natriummolybdat(VI) dihydrat ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® analytisk reagens
Leverandør: VWR Chemicals
27937.236EA 1400 NOK
27937.236 27937.290
Natriummolybdat(VI) dihydrat ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® analytisk reagens
Natriummolybdat(VI) dihydrat
Formel: Na₂MoO₄·2H₂O
Smeltepunkt: 687 °C
Tetthet: 3,28 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00149170
CAS-nummer: 10102-40-6
EINECS: 231-551-7
Merck Indeks: 13,08718
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay Min. 99.5 %
pH (20°C; 5 %) 7 - 10
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
NH4 (Ammonium) Max. 10 ppm
NO3 (Nitrate) Max. 100 ppm
PO4 + AsO4 + SiO4 (as PO4) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm
Pb (Lead) Max. 10 ppm