tetra-Natriumdifosfat dekahydrat, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Leverandør: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.06591.0500 1.06591.2500 1.06591.9050
1.06591.0500EA 925 NOK
1.06591.0500 1.06591.2500 1.06591.9050
tetra-Natriumdifosfat dekahydrat, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
tetra-Natriumdifosfat dekahydrat
Formel: Na₄P₂O₇·10H₂O
Smeltepunkt: 990 °C
Tetthet: 1,82 g/cm³ (25 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00149200
CAS-nummer: 13472-36-1
EINECS: 231-767-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility 20 g/l (20 °C) (anhydrous substance)
Melting Point 990 °C (anhydrous substance)
Molar Mass 446.06 g/mol
Bulk Density 650 kg/m3
Density 1.82 g/cm3 (20 °C)
pH 9.5 - 10.5 (50 g/l, H2O, 20 °C)