Natriumsulfat dekahydrat, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Leverandør: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.06648.1000 1.06648.9025
1.06648.1000EA 1080 NOK
1.06648.1000 1.06648.9025
Natriumsulfat dekahydrat, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Natriumsulfat dekahydrat
Formel: Na₂SO₄·10H₂O
MW: 322,2 g/mol
Kokepunkt: 1429 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 32,4 °C
Tetthet: 1,464 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00149189
CAS-nummer: 7727-73-3
EINECS: 231-820-9
Merck Indeks: 13,08755
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility 420 g/l (20 °C)
Melting Point 32.4 °C
Molar Mass 322.19 g/mol
Bulk Density 700 kg/m3
Density 1.464 g/cm3
pH 5 - 7.5 (100 g/l, H2O, 20 °C) (anhydrous substance)