Bariumklorid dihydrat ≥99%, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
Danger
Synonymer: Barium dichloride
21715.263EA 480 NOK
21715.263 21715.296
Bariumklorid dihydrat ≥99%, GPR RECTAPUR®
Bariumklorid dihydrat
Formel: BaCl₂·2H₂O
MW: 244,27 g/mol
Kokepunkt: 1560 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 960 °C
Tetthet: 3,86 g/cm³ (25 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00149154
CAS-nummer: 10326-27-9
EINECS: 233-788-1
FN: 1564
ADR: 6.1,III
Merck Indeks: 14,00971
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Insolubility in water Max. 0.05 %
Fe (Iron) Max. 10 ppm