Kalsiumklorid dihydrat ≥77-80%, flak, extra pure for tørking
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
123350025 123350100
ACRO123350025EA 2325 NOK
ACRO123350025 ACRO123350100
Kalsiumklorid dihydrat ≥77-80%, flak, extra pure for tørking
Kalsiumklorid dihydrat
Formel: CaCl₂·2H₂O
Kokepunkt: 1600 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 175 °C
Tetthet: 0,83 g/cm³
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00149613
CAS-nummer: 10035-04-8
EINECS: 233-140-8
Merck Indeks: 13,01660
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light grey Flakes
Titration Complexometric 77 to 80 % (CaCl2)
Melting point 81 to 84 °C
GC ≥96.0 %