Kalsiumklorid heksahydrat ≥97%, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
Warning
22311.297EA 670 NOK
22311.297 22311.366
Kalsiumklorid heksahydrat ≥97%, GPR RECTAPUR®
Kalsiumklorid heksahydrat
Formel: CaCl₂·6H₂O
MW: 219.08 g/mol
Smeltepunkt: 29.54 °C
Tetthet: 1.71 g/cm³ (25 °C)
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00149616
CAS-nummer: 7774-34-7
EINECS: 233-140-8
Merck Indeks: 13,01660
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay Min. 97 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 0.05 %
Fe (Iron) Max. 50 ppm