Magnesiumklorid heksahydrat ≥97%, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
Synonymer: Magnesium dichloride
25107.292EA 600 NOK
25107.292 25107.361
Magnesiumklorid heksahydrat ≥97%, GPR RECTAPUR®
Magnesiumklorid heksahydrat
Formel: MgCl₂·6H₂O
MW: 203,3 g/mol
Kokepunkt: 1412 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 117 °C
Tetthet: 1,57 g/cm³ (25 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00149781
CAS-nummer: 7791-18-6
EINECS: 232-094-6
Merck Indeks: 13,05684
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay Min. 97 %
Alkaline metals (as SO4) Max. 2.5 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 0.02 %
Ca (Calcium) Max. 0.1 %
Fe (Iron) Max. 20 ppm