Strontium klorid heksahydrat 99+% ACS
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Danger
315081000 315085000
ACRO315081000EA 500 NOK
ACRO315081000 ACRO315085000
Strontium klorid heksahydrat 99+% ACS
Strontium klorid heksahydrat
Formel: SrCl₂·6H₂O
Kokepunkt: 100 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 115 °C
Tetthet: 1,93 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00149865
CAS-nummer: 10025-70-4
EINECS: 233-971-6
Merck Indeks: 13,08920
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Crystals
Titration Complexometric 99.0 to 103.0 %
pH 5.0 to 7.0 (5 % at 25°C)
Sulfate (SO4) ≤10 ppm
Barium (Ba) ≤500 ppm
Calcium (Ca) ≤500 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Magnesium (Mg) ≤2 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %