Strontium klorid heksahydrat, EMSURE® ACS analysis_for, Supelco®
Leverandør: Merck
Danger
MQ300
1.07865.0250 1.07865.1000 1.07865.9050
1.07865.0250EA 1090 NOK
1.07865.0250 1.07865.1000 1.07865.9050
Strontium klorid heksahydrat, EMSURE® ACS analysis_for, Supelco®
Strontium klorid heksahydrat
Formel: SrCl₂·6H₂O
MW: 266.62 g/mol
Kokepunkt: 100
Smeltepunkt: 61
Tetthet: 1.93 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00149865
CAS-nummer: 10025-70-4
EINECS: 233-971-6
Merck Indeks: 13,08920
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility 2058 g/l (40 °C)
Melting Point 61 °C
Molar Mass 266.62 g/mol
Bulk Density 1050 kg/m3
Boiling Point 100 °C
Density 1.95 g/cm3 (20 °C)
pH 5 - 7 (50 g/l, H2O, 25 °C)