Tinn(II)klorid dihydrat 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Stannous chloride dihydrate
196800050 196805000 196800025
ACRO196800050EA 440 NOK
ACRO196800050 ACRO196805000 ACRO196800025
Tinn(II)klorid dihydrat 97%
Tin (II) chloride dihydrate
Formel: SnCl₂·2H₂O
MW: 225,65 g/mol
Kokepunkt: 623 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 37…38 °C
Tetthet: 2,71 g/cm³ (25 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00149863
CAS-nummer: 10025-69-1
EINECS: 231-868-0
FN: 3260
ADR: 8,III
Merck Indeks: 13,08861
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to white Crystalline powder or crystals and/or chunks
Titration Iodimetric ≥96.0 %