Tinn(II)klorid dihydrat 98+%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Stannous chloride dihydrate
222661000 222665000 222660025
ACRO222661000EA 515 NOK
ACRO222661000 ACRO222665000 ACRO222660025
Tinn(II)klorid dihydrat 98+%
Tin (II) chloride dihydrate
Formel: SnCl₂·2H₂O
MW: 225,65 g/mol
Kokepunkt: 652 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 37…38 °C
Tetthet: 2,71 g/cm³ (25 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00149863
CAS-nummer: 10025-69-1
EINECS: 231-868-0
FN: 3260
ADR: 8,III
Merck Indeks: 13,08861
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to white Crystalline powder or crystals and/or chunks
Titration Iodimetric 98.0 to 103.0 %