Tinn(II)klorid dihydrat ≥96%, GPR RECTAPUR® for fremstilling av speil
Leverandør: VWR Chemicals
Danger
Synonymer: Stannous chloride dihydrate
23743.230EA 960 NOK
23743.230 23743.296
Tinn(II)klorid dihydrat ≥96%, GPR RECTAPUR® for fremstilling av speil
Tin (II) chloride dihydrate
Formel: SnCl₂·2H₂O
MW: 225,65 g/mol
Kokepunkt: 623 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 246 °C
Tetthet: 2,71 g/cm³ (25 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00149863
CAS-nummer: 10025-69-1
EINECS: 231-868-0
FN: 3260
ADR: 8,III
Merck Indeks: 13,08861
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay Min. 96 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.02 %
Fe (Iron) Max. 100 ppm
Pb (Lead) Max. 50 ppm