Tinn(IV)klorid pentahydrat 98+%, extra pure
Leverandør: Thermo Scientific
|
Danger
|
223691000
223695000
ACRO223691000EA
615
NOK
ACRO223691000
ACRO223695000
Tinn(IV)klorid pentahydrat 98+%, extra pure
Tinn(IV)klorid pentahydrat
Formel:
Cl₄Sn·5H₂O MW: 350,6 g/mol Smeltepunkt: 56 °C Tetthet: 2,2 g/cm³ (20 °C) Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00149864 CAS-nummer: 10026-06-9 EINECS: 231-588-9 FN: 2440 ADR: 8,III |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | White to off-white Powder or crystals and/or lumps |
Assay | ≥98.0 % |
Iron (Fe) | ≤50 ppm |
Lead (Pb) | ≤50 ppm |