Lantan(III)klorid heptahydrat 99.99% (trace metals basis)
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
193271000 193275000
ACRO193271000EA 4000 NOK
ACRO193271000 ACRO193275000
Lantan(III)klorid heptahydrat 99.99% (trace metals basis)
Lantan(III)klorid heptahydrat
Formel: LaCl₃·7H₂O
MW: 371,37 g/mol
Kokepunkt: 860 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 91 °C (dec.)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00149756
CAS-nummer: 10025-84-0
EINECS: 233-237-5
FN: 1759
ADR: 8,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Total conc. of imp.as REO ≤0.01 %