Lantan(III)klorid heptahydrat analytisk reagens, Supelco®
Leverandør: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.12219.0100 1.12219.0250
1.12219.0100EA 1400 NOK
1.12219.0100 1.12219.0250
Lantan(III)klorid heptahydrat analytisk reagens, Supelco®
Lantan(III)klorid heptahydrat
Formel: LaCl₃·7H₂O
MW: 371,37 g/mol
Kokepunkt: ∼860 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 96 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00149756
CAS-nummer: 10025-84-0
EINECS: 233-237-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 91 °C Elimination of water of crystallisation
Molar Mass 371.37 g/mol
Bulk Density 900 kg/m3
pH 5 (100 g/l, H2O, 25 °C)