Lantan(III)klorid heptahydrat ≥98%, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
24957.188EA 1050 NOK
24957.188 24957.268
Lantan(III)klorid heptahydrat ≥98%, GPR RECTAPUR®
Lantan(III)klorid heptahydrat
Formel: LaCl₃·7H₂O
MW: 371,37 g/mol
Kokepunkt: < 860 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 96 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00149756
CAS-nummer: 10025-84-0
EINECS: 233-237-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay Min. 98 %