Lantan(III)nitrat heksahydrat 99.995% (trace metals basis)
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
193280050 193281000 193285000
ACRO193280050EA 510 NOK
ACRO193280050 ACRO193281000 ACRO193285000
Lantan(III)nitrat heksahydrat 99.995% (trace metals basis)
Lantan(III)nitrat heksahydrat
Formel: La(NO₃)₃·6H₂O
MW: 433,01 g/mol
Kokepunkt: 126 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 40 °C
Tetthet: 2,347 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00149751
CAS-nummer: 10277-43-7
EINECS: 233-238-0
FN: 1477
ADR: 5.1,II
Merck Indeks: 14,05363
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Crystals and/or chunks
Total trace metal impurities ≤0.005 %
Lanthanum (La) 31.0 to 35.0 %