Lantan(III)nitrat heksahydrat 98+%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
218711000 218715000
ACRO218711000EA 1575 NOK
ACRO218711000 ACRO218715000
Lantan(III)nitrat heksahydrat 98+%
Lantan(III)nitrat heksahydrat
Formel: La(NO₃)₃·6H₂O
MW: 433,01 g/mol
Kokepunkt: 126 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 40 °C
Tetthet: 2,347 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00149751
CAS-nummer: 10277-43-7
EINECS: 233-238-0
FN: 1477
ADR: 5.1,II
Merck Indeks: 14,05363
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Titration Complexometric ≥98.0 %