Zink(II)nitrat heksahydrat 98%, extra pure
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Zinc nitrate hexahydrate
211660010 211660050 211660051 211662500
ACRO211660010EA 1250 NOK
ACRO211660010 ACRO211660050 ACRO211660051 ACRO211662500
Zink(II)nitrat heksahydrat 98%, extra pure
Zink(II)nitrat heksahydrat
Formel: ZnN₂O₆·6H₂O
MW: 297,49 g/mol
Kokepunkt: ? 105 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 36 °C
Tetthet: 2,06 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00149889
CAS-nummer: 10196-18-6
EINECS: 231-943-8
FN: 1514
ADR: 5.1,II
Merck Indeks: 12,10273
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Adhering crystals
Titration Complexometric ≥97.5 %
Chloride (Cl) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Lead (Pb) ≤100 ppm