Silikagel 1 - 4 mm tørkemiddel, with moisture indicator (brown gel), Supelco®
Leverandør: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.01972.9025 1.01972.5000 1.01972.1000
1.01972.9025EA 0 NOK
1.01972.9025 1.01972.5000 1.01972.1000
Silikagel 1 - 4 mm tørkemiddel, with moisture indicator (brown gel), Supelco®
Silikagel
Formel: SiO₂
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011232
CAS-nummer: 63231-67-4