Silikagel, granulated 1 - 3 mm drying agent, with moisture indicator (orange gel), Supelco®
Leverandør: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.01969.1000 1.01969.5000 1.01969.9025
1.01969.1000EA 646.7 NOK
1.01969.1000 1.01969.5000 1.01969.9025
Silikagel, granulated 1 - 3 mm drying agent, with moisture indicator (orange gel), Supelco®
Silikagel
Tørkemiddel som passer til tørkeapparater for fjerning av vann, og for tørking av de fleste gasser og væsker (bortsett fra svært sure og basiske gasser, organiske løsninger og alkaliske væsker). Produktet inneholder jernsalter som indikator. Fargen forandrer seg fra oransje til fargeløs ved ca. 7/10 g adsorbert H2O / 100 g silikagel. Regenerering kan utføres så ofte det kreves, i en tørkeovn ved 130–140 °C i tre timer.
  • Ikke-toksisk
For full details of specification and hazards please see www.vwr.com or the VWR Chemicals catalogues.
Formel: SiO₂
MW: 60.08 g/mol
Kokepunkt: 2230
Smeltepunkt: > 1000 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011232
CAS-nummer: 63231-67-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Water absorption capacity (24 hrs.,80 % relative humidity) ≥ 25.0 %
Loss on drying (140 °C) ≤ 2.0 %
Bulk density about 70