Silikagel sachet: 4 x 7 cm desiccant, with moisture indicator (orange gel), Supelco®
Leverandør: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.03803.0001 1.03803.0002
1.03803.0001EA 2010 NOK
1.03803.0001 1.03803.0002
Silikagel sachet: 4 x 7 cm desiccant, with moisture indicator (orange gel), Supelco®
Silikagel
Formel: SiO₂
Smeltepunkt: > 1000 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011232
CAS-nummer: 63231-67-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Water absorption capacity (24 h, 80 % relative humidity) ≥ 20 %
Loss on drying (140°C, 3 h) ≤ 10 %
Water Absorption 250 g/kg (20 °C)