1,2,3,4-Tetrahydronaftalen 98+%, ren
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
146730010 146730025 146730100
ACRO146730010EA 1550 NOK
ACRO146730010 ACRO146730025 ACRO146730100
1,2,3,4-Tetrahydronaftalen 98+%, ren
1,2,3,4-Tetrahydronaftalen
Formel: C₁₀H₁₂
MW: 132,21 g/mol
Kokepunkt: 207 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –35 °C
Tetthet: 0,973 g/cm³
Flash punkt: 77 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00001733
CAS-nummer: 119-64-2
EINECS: 204-340-2
FN: 3082
ADR: 9,III
Merck Indeks: 12,09360
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5400 to 1.5420 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %