1,10-Dibromdekan 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: 1,10-Dibromodecan, Decane, 1,10-dibromo-
112780250 112781000 112785000
ACRO112780250EA 770 NOK
ACRO112780250 ACRO112781000 ACRO112785000
1,10-Dibromdekan 97%
1,10-Dibromdekan
Formel: BrH₂C(CH₂)₈CH₂Br
MW: 300,08 g/mol
Kokepunkt: 160 °C (15 mmHg)
Smeltepunkt: 25…30 °C
Tetthet: 1,34 g/cm³
Flash punkt: >112 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000222
CAS-nummer: 4101-68-2
EINECS: 223-871-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light brown Fused solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 25 to 30 °C
GC ≥96.0 %