1,3-Dibrompropan 98% stabilised
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
155041000 155045000 155040025
ACRO155041000EA 1600 NOK
ACRO155041000 ACRO155045000 ACRO155040025
1,3-Dibrompropan 98% stabilised
1,3-Dibromopropane
Formel: BrH₂CCH₂CH₂Br
MW: 201,89 g/mol
Kokepunkt: 167 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –34 °C
Tetthet: 1,989 g/cm³
Flash punkt: 54 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000255
CAS-nummer: 109-64-8
EINECS: 203-690-3
FN: 1993
ADR: 3,III
Merck Indeks: 12,09844
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5220 to 1.5240 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer 400 ppm butylene oxide