1,5-Dibrompentan 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
155990010 155992500
ACRO155990010EA 4000 NOK
ACRO155990010 ACRO155992500
1,5-Dibrompentan 97%
1,5-Dibromopentane
Formel: BrH₂C(CH₂)₃CH₂Br
MW: 229,94 g/mol
Kokepunkt: 224 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –34 °C
Tetthet: 1,68 g/cm³
Flash punkt: 79 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000268
CAS-nummer: 111-24-0
EINECS: 203-849-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5112 to 1.5132 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %