1,6-Dibromheksan 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Hexamethylen dibromide
112811000 112815000 112810025
ACRO112811000EA 575 NOK
ACRO112811000 ACRO112815000 ACRO112810025
1,6-Dibromheksan 98%
1,6-Dibromheksan
Formel: BrH₂C(CH₂)₄CH₂Br
MW: 243,97 g/mol
Kokepunkt: 243 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –2 °C
Tetthet: 1,58 g/cm³
Flash punkt: 110 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000272
CAS-nummer: 629-03-8
EINECS: 211-067-2
FN: 3082
ADR: 9,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5056 to 1.5076 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation +29° to +33° (20°C, 589 nm) (c=1, toluene)