1,2-Dibromtetrakloretan 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
158460250 158461000
ACRO158460250EA 565 NOK
ACRO158460250 ACRO158461000
1,2-Dibromtetrakloretan 97%
1,2-Dibromtetrakloretan
Formel: BrCl₂CCBrCl₂
Kokepunkt: 222 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 220…222 °C
Tetthet: 2,71 g/cm³
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000780
CAS-nummer: 630-25-1
EINECS: 211-136-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to beige Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %