1-brom-2-kloretan 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Ethylene chlorobromide
214181000 214185000
ACRO214181000EA 695 NOK
ACRO214181000 ACRO214185000
1-brom-2-kloretan 98%
1-brom-2-kloretan
Formel: BrH₂CCH₂Cl
MW: 143,41 g/mol
Kokepunkt: 106…107 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –17 °C
Tetthet: 1,73 g/cm³
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000962
CAS-nummer: 107-04-0
EINECS: 203-456-0
FN: 2810
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4900 to 1.4920 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %