1-Brom-4-klorbutan 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
106840250 106841000
ACRO106840250EA 835 NOK
ACRO106840250 ACRO106841000
1-Brom-4-klorbutan 99%
1-Brom-4-klorbutan
Formel: BrH₂C(CH₂)₂CH₂Cl
MW: 171,46 g/mol
Kokepunkt: 80…82 °C (30 mmHg)
Tetthet: 1,48 g/cm³
Flash punkt: 60 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00001010
CAS-nummer: 6940-78-9
EINECS: 230-089-3
FN: 1993
ADR: 3,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4865 to 1.4885 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %