Bromtriklormetan 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
107491000 107492500
ACRO107491000EA 630 NOK
ACRO107491000 ACRO107492500
Bromtriklormetan 99%
Bromtriklormetan
Formel: BrCl₃C
MW: 198,27 g/mol
Kokepunkt: 105 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –6 °C
Tetthet: 1,997 g/cm³
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000783
CAS-nummer: 75-62-7
EINECS: 200-886-0
FN: 2810
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5055 to 1.5075 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %