Bromtriklormetan for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Warning
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01986.0100 8.01986.0250 8.01986.9025
8.01986.0100EA 1375 NOK
8.01986.0100 8.01986.0250 8.01986.9025
Bromtriklormetan for syntese, Sigma-Aldrich®
Bromtriklormetan
Formel: BrCl₃C
MW: 198,27 g/mol
Kokepunkt: 105 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –6 °C
Tetthet: 2,01 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000783
CAS-nummer: 75-62-7
EINECS: 200-886-0
FN: 2810
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point -6 °C
Molar Mass 198.28 g/mol
Boiling Point 105 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 49 hPa (25 °C)
Explosion Limit 1.5051 (20 °C, 589 nm)
Density 2.01 g/cm3 (20 °C)