Bromacetaldehyd dietyl acetal 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 2-Bromo-1,1-diethoxyethane
346521000 346525000
ACRO346521000EA 570 NOK
ACRO346521000 ACRO346525000
Bromacetaldehyd dietyl acetal 97%
Bromacetaldehyd dietyl acetal
Formel: BrH₂CCH(OCH₂CH₃)₂
MW: 197,07 g/mol
Kokepunkt: 66…67 °C (18 mmHg)
Tetthet: 1,28 g/cm³
Flash punkt: 61 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00000214
CAS-nummer: 2032-35-1
EINECS: 217-989-1
FN: 2810
ADR: 6.1,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4380 to 1.4400 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %