1-Bromo-2-(2-methoxyethoxy)ethane 90% stabilised
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: 1-Bromo-3,6-dioxaheptane, 2-(2-Methoxyethoxy)ethyl bromide, m-PEG2-Br
Stabilisering: Stabilised with sodium carbonate (Na₂CO₃)
370980100 370980500
ACRO370980100EA 1400 NOK
ACRO370980100 ACRO370980500
1-Bromo-2-(2-methoxyethoxy)ethane 90% stabilised
1-Bromo-2-(2-methoxyethoxy)ethane
Formel: BrH₂CCH₂OCH₂CH₂OCH₃
MW: 183,05 g/mol
Kokepunkt: 172 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –23 °C
Tetthet: 1,347 g/cm³
Flash punkt: 73 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00000238
CAS-nummer: 54149-17-6
EINECS: 259-000-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4540 to 1.4600 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %
Stabilizer 0.1 % Sodium carbonate