Eksikkatorer, med knottlokk
Leverandør: Brand
65043 65038 65031
BRND65043EA 7750 NOK
BRND65043 BRND65038 BRND65031
Eksikkatorer, med knottlokk
Eksikatorer Eksikator, Glass
Borosilicate 3.3 glass with precisely ground flat flanges.
  • Base ring surface is studded to improve stability and help prevent cracks
  • Interchangeable knobbed lid
Sertifiseringer: DIN 12491