Propionaldehyd (propanal) 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Propanal
131510010 131510025 131510250 131510100
ACRO131510010EA 890 NOK
ACRO131510010 ACRO131510025 ACRO131510250 ACRO131510100
Propionaldehyd (propanal) 97%
Propionaldehyd (propanal)
Formel: C₃H₆O
MW: 58,08 g/mol
Kokepunkt: 48 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –81 °C
Tetthet: 0,798 g/cm³
Flash punkt: –40 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00007020
CAS-nummer: 123-38-6
EINECS: 204-623-0
FN: 1275
ADR: 3,II
Merck Indeks: 13,07915
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3610 to 1.3660 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
UV at 260 nm A: ≤1.0
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.005 %
Titration with NaOH ≥99.0 %