Propionaldehyd (propanal) 99+%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Propanal
220511000 220510025 220515000
ACRO220511000EA 405 NOK
ACRO220511000 ACRO220510025 ACRO220515000
Propionaldehyd (propanal) 99+%
Propionaldehyd (propanal)
Formel: C₃H₆O
MW: 58,08 g/mol
Kokepunkt: 48 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –81 °C
Tetthet: 0,798 g/cm³
Flash punkt: –40 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00007020
CAS-nummer: 123-38-6
EINECS: 204-623-0
FN: 1275
ADR: 3,II
Merck Indeks: 13,07915
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3610 to 1.3660 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤20 APHA