Kontrollforsegling, close-it food
Leverandør: BURKLE
5303-2017 5303-2018 5303-3018 5303-3017 5303-2020 5303-2023 5303-2021 5303-2022 5303-3020 5303-3022 5303-3021 5303-3023 9990-8075
312-0073EA 1925 NOK
312-0073 312-0074 312-0076 312-0075 312-0094 312-0097 312-0095 312-0096 312-0098 312-0100 312-0099 312-0101 BURK9990-8075
Kontrollforsegling, close-it food
Etiketter
En kontrollforsegling med et klebemiddel som er godkjent for bruk med næringsmidler. Klebemiddelet er nesten like kraftig som det opprinnelige. I likhet med originalen har close-it food & pharma en barriere av aluminiumsfolie.
  • Adheres very firmly
  • Can be written on
  • Adhesive complies with the FDA and European guidelines for foodstuffs
Det betyr at food egner seg til prøvetaking av næringsmidler, legemidler, kosmetikk, tilsetningsstoffer i mat og til og med frossenmat – kort sagt ethvert bruksområde der renslighet er spesielt viktig.