Magnetisk flaskerører, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
DS2227-0020
NALGDS2227-0020EA 11600 NOK
NALGDS2227-0020
Magnetisk flaskerører, Nalgene®
Omrørere Magnetrørere
For miksing ved lav hastighet med Nalgene® 10- og 20-liters flasker med 83 mm åpning. Vær oppmerksom på at den viste rørestaven ikke følger med, men må brukes sammen med den magnetiske rørestaven for å frembringe rørebevegelsen.
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Environmentally Preferable Low Manufacturing Impact
Total dimensjon Length: 75 mm
Shaft Length: 588 mm
Shaft Ø: 13 mm
Miljøsertifikat NAR Certificate of Retirement