(1R)-(-)-Camphor-10-sulphonic acid, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
|
Danger
|
Synonymer:
L(-)-Camphor-10-sulphonic acid, (1R)-(-)-2-Oxobornane-10-sulphonic acid, ((1R,4S)-7,7-Dimethyl-2-oxobicyclo[2.2.1]heptan-1-yl)methanesulphonic acid, (-)-CSA
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.40094.0100
8.40094.0010
8.40094.0100EA
1900
NOK
8.40094.0100
8.40094.0010
(1R)-(-)-Camphor-10-sulphonic acid, Sigma-Aldrich®
(1R)-(-)-Camphor-10-sulphonic acid
Formel:
C₁₀H₁₆O₄S MW: 232,3 g/mol Kokepunkt: 375 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 193…196 °C Tetthet: 1 g/cm³ (20 °C) Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00150753 CAS-nummer: 35963-20-3 EINECS: 252-817-9 FN: 3261 ADR: 8,III |
Spesifikasjon Testresultater
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | 193 - 196 °C decomposes |
Molar Mass | 232.30 g/mol |
pH | 1.2 - 1.4 (20 g/l, H2O) |