3-Phenyl-2-propyn-1-ol 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 3-Phenylprop-2-yn-1-ol
270030050 270030250
ACRO270030050EA 970 NOK
ACRO270030050 ACRO270030250
3-Phenyl-2-propyn-1-ol 98%
3-Phenyl-2-propyn-1-ol
Formel: C₉H₈O
MW: 132,16 g/mol
Kokepunkt: 129…130 °C (10 mmHg)
Tetthet: 1,078 g/cm³
Flash punkt: >110 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00040914
CAS-nummer: 1504-58-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5830 to 1.5870 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %