1,4-Dithioerythritol 99+%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: DTE
171660010 171660050 171660250
ACRO171660010EA 520 NOK
ACRO171660010 ACRO171660050 ACRO171660250
1,4-Dithioerythritol 99+%
1,4-Dithioerythritol
Formel: C₄H₁₀O₂S₂
MW: 154,25 g/mol
Kokepunkt: 286 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 82…86 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00063750
CAS-nummer: 6892-68-8
EINECS: 229-998-8
FN: 3335
ADR: 9,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 82 to 86 °C
Titration Iodimetric ≥99.0 %
Solubility (1 % in water) Clear to slightly hazy colorless