1-(3-Aminopropyl)imidazole 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: N-(3-Aminopropyl)-imidazole, Imidazole-1-propylamine, 1-(3-Aminopropyl)-1H-imidazole
351940500 351942500
ACRO351940500EA 700 NOK
ACRO351940500 ACRO351942500
1-(3-Aminopropyl)imidazole 98%
1-(3-Aminopropyl)imidazole
Formel: C₆H₁₁N₃
MW: 125,17 g/mol
Smeltepunkt: –68 °C
Flash punkt: 154 °C
MDL nummer: MFCD00009819
CAS-nummer: 5036-48-6
EINECS: 225-730-9
FN: 2735
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5170 to 1.5210 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %