4'-tert-Butylacetophenone 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: p-tert-Butylacetophenone
308740050 308740010
ACRO308740050EA 1175 NOK
ACRO308740050 ACRO308740010
4'-tert-Butylacetophenone 98%
4'-tert-Butylacetophenone
Formel: C₁₂H₁₆O
MW: 176,26 g/mol
Kokepunkt: 107…108 °C (5 mmHg)
Smeltepunkt: 17…18 °C
Tetthet: 0,96 g/cm³
Flash punkt: 29 °C
MDL nummer: MFCD00017256
CAS-nummer: 943-27-1
EINECS: 213-399-3
FN: 1224
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5190 to 1.5220 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %