3,3'-Diaminobenzidin 98+%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Bifenyl-3,3',4,4'-tetrayltetraamin
112080050 112080250
ACRO112080050EA 820 NOK
ACRO112080050 ACRO112080250
3,3'-Diaminobenzidin 98+%
3,3'-Diaminobenzidin
Formel: C₁₂H₁₄N₄
MW: 214,27 g/mol
Smeltepunkt: 176…180 °C
Flash punkt: >200 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00007725
CAS-nummer: 91-95-2
EINECS: 202-110-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Off-white to brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 175 to 179 °C
HPLC ≥98.0 %